重要文件
AOBH7BADDB77
AOBChem
Methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
273.13
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-7(2)15-10-8(11(13)14-3)5-4-6-9(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
DJJCNYRLTAEXQU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-isopropoxybenzoate.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35154.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)