重要文件
AOBH3CD9F343
AOBChem
5-(3,4-dimethoxyphenyl)oxazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.21
MDL號碼:
Iupac Name
5-(3,4-dimethoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-9-4-3-8(5-10(9)14-2)11-6-12-7-15-11/h3-7H,1-2H3
InChI 密鑰
YSKJRWLLGAEZDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-4-dimethoxyphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35966.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)