重要文件
AOBH3CD9F325
AOBChem
5-(4-bromo-2-methoxyphenyl)oxazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.08
MDL號碼:
Iupac Name
5-(4-bromo-2-methoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
DTUKOCCOHDYOGT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-2-methoxyphenyl-oxazole.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35934.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)