重要文件
AOBH11E4FCB6
AOBChem
6-Bromo-2,4-dichloro-5-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.94
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4,6-dichloro-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H6BrCl2N/c1-3-4(9)2-5(10)7(11)6(3)8/h2H,11H2,1H3
InChI 密鑰
OAGIFRFAYNCUDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-4-dichloro-5-methylaniline.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34010.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)