重要文件
AOB640097134
AOBChem
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotildehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.55
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-6-2-4(3-13)1-5(12-6)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
DWAKSLJAOOGKSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-trifluoromethyl-isonicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30032.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)