重要文件
AOB640095709
AOBChem
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.16
MDL號碼:
Iupac Name
(2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI 密鑰
QUXNTFQQUQFLDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25419.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)