重要文件
AOB640094659
AOBChem
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.57
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6-2-5(9)4(7)3-8-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
UGRXQMRKJKJLHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22149.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)