重要文件
AOB640094069
AOBChem
3,4-Difluoro-2-ethoxyphenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.97
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethoxy-3,4-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-5(9(12)13)3-4-6(10)7(8)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WIKOTGIBEIIHHU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-difluoro-2-ethoxyphenylboronic-acid.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20060.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)