重要文件
AMBH996F29F6
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromo-1H-indol-3-yl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.08
MDL號碼:
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3H2
InChI 密鑰
MSIDSSLYDVKLRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152213-61-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)