重要文件
AMBH990F758F
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.18
MDL號碼:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-12-5-7(6-13)9-4-8(11)2-3-10(9)12/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ZBZJEWSFESAGMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/441715-30-6.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)