重要文件
AMBH990F73AC
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.87
MDL號碼:
Iupac Name
3,4-dibromo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H2Br2N2/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H,6,7)
InChI 密鑰
DFUAIALZXKLUQU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-18-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)