重要文件
AMBH990F73A3
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.15
MDL號碼:
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)7(14)13-12/h1-4H,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
QWYPNGTZNFACCP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175277-18-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)