重要文件
AMBH990F7377
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
286.82
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-5-2-6(10)4(8(14)15)1-3(5)7(11,12)13/h1-2,14-15H
InChI 密鑰
PKNMTVAEKUCNKC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451393-15-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1451393-15-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)