重要文件
AMBH990F605B
Ambeed, Inc.
(6-Isobutoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.05
MDL號碼:
Iupac Name
6-isobutoxy-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BNO3/c1-7(2)6-15-10-8(3)4-9(5-12-10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
CMDNHDSDAQMICV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-19-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)