重要文件
AMBH98C8DF83
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.4
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-7-3-6(8(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
InChI 密鑰
GPDIABAAAASRGZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190875-60-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)