重要文件
AMBH98C8DAEB
Ambeed, Inc.
3-(2-Hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
136.15
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C5H12O4/c6-1-2-9-4-5(8)3-7/h5-8H,1-4H2
InChI 密鑰
YHXNHYKKDRMEEH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14641-24-8.html
Synonym
FINECHEMIE FCH02046
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)