重要文件
AMBH98C8D579
Ambeed, Inc.
N-(4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)butan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
307.22
MDL號碼:
Iupac Name
N-[4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2/c1-6-7-10-20-12-13-8-9-14(19)11-15(13)18-21-16(2,3)17(4,5)22-18/h8-9,11,20H,6-7,10,12H2,1-5H3
InChI 密鑰
GJEPQRJVLKTPFZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-98-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-98-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)