重要文件
AMBH9884CD28
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.65
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h4-5,12H,1-3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
NVNHKJALCFASQL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34849-21-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34849-21-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)