重要文件
AMBH9884CD22
Ambeed, Inc.
2,3,4-Trifluorobenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.11
MDL號碼:
Iupac Name
2,3,4-trifluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChI 密鑰
XGOGYOBKQVLGAY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)