重要文件
AMBH9884CBD0
Ambeed, Inc.
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.02
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4H
InChI 密鑰
KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92404-63-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)