重要文件
AMBH9884CB75
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3,3,5,5-tetramethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.36
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3,3,5,5-tetramethyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-12(2,3)18-11(17)15-8-13(4,5)10(16)14(6,7)9-15/h8-9H2,1-7H3
InChI 密鑰
OMRUPOXYBYHRKM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1235553-77-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1235553-77-1.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)