重要文件
AMBH9884C8DC
Ambeed, Inc.
Methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.2
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-9-7(10(13)15-2)4-3-6-5-11-12-8(6)9/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ADXWDBXTKSICGQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)