Iupac Name
(4-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,10,13H2,1-3H3
InChI 密鑰
PRIMLIQJCZQUST-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/721968-86-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務