重要文件
AMBH9884C1E6
Ambeed, Inc.
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.14
MDL號碼:
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-4-9-5-2-1-3-8-7(5)6/h1-4,9H
InChI 密鑰
FTRQCCAMRDXXGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-33-1.html
象形圖
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)