Iupac Name
2-(5-bromo-4-methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C11H16BBrO2S/c1-7-6-8(16-9(7)13)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6H,1-5H3
InChI 密鑰
BHDPHFRKQRKEPW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1111095-99-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務