重要文件
AMBH9884B942
Ambeed, Inc.
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.15
MDL號碼:
Iupac Name
sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S.Na/c1-6-3-4(2-5-6)9(7)8;/h2-3H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MAZOSGFLSVGQME-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
Synonym
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)