重要文件
AMBH97F0733F
Ambeed, Inc.
1-Formyl-4-methylpiperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.17
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-1-piperazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
JQTMGOLZSBTZMS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7556-55-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)