重要文件
AMBH97F06841
Ambeed, Inc.
6-Iodo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
262.05
MDL號碼:
Iupac Name
6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57744-67-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)