重要文件
AMBH97F05F8C
Ambeed, Inc.
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.18
MDL號碼:
Iupac Name
2-amino-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-8-10-4-5-6(11-8)2-1-3-7(5)12/h4H,1-3H2,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
ZXWJMLMXKMSYTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21599-36-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)