重要文件
AMBH97F05D8D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(4-nitrophenoxy)benzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
273.25
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-(4-nitrophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO5/c1-19-14(16)10-3-2-4-13(9-10)20-12-7-5-11(6-8-12)15(17)18/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
XLZUUZMFAKIMLB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212189-48-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/212189-48-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)