重要文件
AMBH97F04C33
Ambeed, Inc.
8-Chloroisoquinolin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.62
MDL號碼:
Iupac Name
8-chloroisoquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-12-5-9(6)11/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
XOYPXBDIHGQDKV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1784285-89-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1784285-89-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)