重要文件
AMBH97F03F04
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)ethanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.65
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-6-4-9(11)5-7(2)10(6)8(3)12/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
YTPYRGOFBLEEBD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35887-71-9.html
Synonym
1-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)ethanone
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35887-71-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)