重要文件
AMBH97BA01A2
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.18
MDL號碼:
Iupac Name
7-fluoro-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI 密鑰
NQMQVBHBOBSOSZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29419-15-6.html
Synonym
2(1H)-Naphthalenone, 7-fluoro-3,4-dihydro-
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/29419-15-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)