重要文件
AMBH97B9F547
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6,8H2
InChI 密鑰
SHUVNTUSGZCKAQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2601-10-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)