重要文件
AMBH9614F4E6
Ambeed, Inc.
5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-(5-bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-7-2-1-6(11-7)5-3-4-9-10-5/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
RBOKZFIVGFLORX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166196-67-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166196-67-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)