重要文件
AMBH95E08B1B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-8(11(12)13)7(5-10)4-9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
CXRPOPCPERTRGF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/959137-56-5.html
Synonym
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)