重要文件
AMBH95E0861E
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-4-carbohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H7N3OS/c1-3-7-4(2-10-3)5(9)8-6/h2H,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
ONAWFUIPKRAZKL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101767-28-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)