重要文件
AMBH95E08291
Ambeed, Inc.
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.19
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
GMPNSKPTQXVWAF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14387-18-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)