重要文件
AMBH5816B630
Ambeed, Inc.
Dimethyl 2-chloropyridine-3,4-dicarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.62
MDL號碼:
Iupac Name
dimethyl 2-chloropyridine-3,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-14-8(12)5-3-4-11-7(10)6(5)9(13)15-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
YFIVPCNBMBAUSK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/521980-84-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/521980-84-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)