重要文件
AMBH5806451C
Ambeed, Inc.
Phenanthrene-9-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
9-phenanthrenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
InChI 密鑰
LMFJKKGDLAICPF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/837-45-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)