重要文件
AMBH324ABA83
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.26
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-5-17-12(13)8-6-9(14-2)11(16-4)10(7-8)15-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6178-44-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)