重要文件
AMBH3155FCAF
Ambeed, Inc.
WDR5-0103
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
383.45
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-[(3-methoxybenzoyl)amino]-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C21H25N3O4/c1-23-9-11-24(12-10-23)19-8-7-16(21(26)28-3)14-18(19)22-20(25)15-5-4-6-17(13-15)27-2/h4-8,13-14H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI 密鑰
ZPLBXOVTSNRBFB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890190-22-4.html
Synonym
Methyl 3-(3-methoxybenzamido)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/890190-22-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)