重要文件
AMBH303C63E6
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-fluoro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9,11H,1,4H2
InChI 密鑰
FFJGCSVJFOTPEO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52085-92-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)