重要文件
AMBH303C5F4D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoroquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
226.05
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-4-1-6-5-7(11)2-3-8(6)12-9/h1-5H
InChI 密鑰
GEDXYXFMKSPTLS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159870-91-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)