重要文件
AMBH303C5955
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)picolinimidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.71
MDL號碼:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.ClH/c1-10(2,3)7-4-5-13-8(6-7)9(11)12;/h4-6H,1-3H3,(H3,11,12);1H
InChI 密鑰
GRNFKWSBGAPTQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/949010-62-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)