重要文件
AMBH303C51F4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxazolecarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.1
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-8-5(7)4-2-6-3-9-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
JGJDORZNOSWWDS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121432-12-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)