重要文件
AMBH303C4F07
Ambeed, Inc.
Pictilisib
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
513.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-(1H-indazol-4-yl)-6-{[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]methyl}-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C23H27N7O3S2/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27)
InChI 密鑰
LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957054-30-7.html
Synonym
2-(1H-Indazol-4-yl)-6-(4-methanesulfonylpiperazin-1-ylmethyl)-4-morpholin-4-yl-thieno[3,2-d]pyrimidine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957054-30-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)