重要文件
AMBH303C4B28
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3,4-dihydroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.62
MDL號碼:
Iupac Name
7-chloro-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI 密鑰
QVPMZULEYMEMKH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)