重要文件
AMBH2D701891
Ambeed, Inc.
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-6-7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZPBMOTGPFVLBMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32194-76-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/32194-76-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)