重要文件
AMBH2D6FF6E1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.67
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-5-(4-fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5ClFNO2S/c11-10-13-7(9(14)15)8(16-10)5-1-3-6(12)4-2-5/h1-4H,(H,14,15)
InChI 密鑰
SWWGPVNCGJCUFJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1429903-78-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1429903-78-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)